Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de réaction pour l’ADN polymérase phi29 (10X)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’ADN polymérase phi29 est une polymérase présentant une processivité très élevée (jusqu’à plus de 70 kb) avec une forte activité de déplacement des brins, ce qui favorise une amplification isotherme de l’ADN hautement efficace. L’ADN polymérase phi29 possède également une activité exonucléase 3’ → 5’ (correction), qui agit préférentiellement sur l’ADN ou l’ARN simple brin. Les amorces 3’-modifiées sont donc fortement recommandées.
Points clés
- La plus grande processivité et activité de déplacement des brins parmi les ADN polymérases connues : des segments d’ADN de plus de 70 kb de long peuvent être synthétisés (voir Référence 1)
- Synthèse d’ADN très précise (voir Référence 5)
- Rendements extrêmement élevés d’ADN amplifié même à partir de quantités infimes de modèles
- Les produits d’amplification peuvent être directement utilisés dans des applications en aval (PCR, digestion par restriction, génotypage SNP, etc.)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tampon de réaction |
| À utiliser avec (application) | Isothermal Amplification |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |
| Contenu et stockage | • 10X Reaction buffer for Phi29 DNA Polymerase (5 x 1.0 mL) |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| Concentration | 10X |