Learn More
Thermo Scientific™ Petits flacons de réaction en verre Reacti-Vial™
Utilisez les petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial dans le module de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™.
146.56€ - 555.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Comprend | Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc |
Type de filetage | Interne |
Gamme de produits | Reacti-Vial |
Quantité | 12/paquet |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Quantité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Quantité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11507350
|
Thermo Scientific™
TS-13097 |
Ambré | 1 ml | 12/paquet | Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc |
185.49€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11517350
|
Thermo Scientific™
TS-13099 |
Ambré | 5 ml | 12/paquet | Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc |
267.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11732257
|
Thermo Scientific™
TS-13100 |
Transparent | 0,1 ml | 12/paquet | Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc |
149.12€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11742257
|
Thermo Scientific™
TS-13220 |
Transparent | 0,3 ml | 12/paquet | Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc |
146.56€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11517360
|
Thermo Scientific™
TS-13221 |
Transparent | 1 ml | 12/paquet | Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc |
185.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11527360
|
Thermo Scientific™
TS-13222 |
Transparent | 3 ml | 12/paquet | Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc |
208.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11547360
|
Thermo Scientific™
TS-13225 |
Transparent | 10 ml | 12/paquet | Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc |
555.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Utilisez les petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial dans le module de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™. Un cône interne permet une manipulation simple et pratique des petits échantillons dans ces flacons. La paroi en verre extra épaisse crée un effet de loupe qui rend ces flacons particulièrement indiqués pour l’observation des réactions chimiques. Les flacons Reacti-Vials sont disponibles dans de nombreuses tailles en verre transparent et ambré et sont fournis avec des bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ et des disques en PTFE / caoutchouc.
Applications- Isolement de résidus
- Préparation de dérivés
- Récupération d’échantillons maximale
- Protection contre l’humidité
- Stockage d’échantillons
- Précipitations
- Centrifugations
- Évaporation de solvants
Informations supplémentaires sur le produit
- Livrés en paquet de 12, complets avec bouchon à vis avec opercule Thermo Scientific et disques laminés en PTFE / caoutchouc Thermo Scientific
- Disponibles en plusieurs tailles
- Les disques en PTFE / silicone Thermo Scientific doivent être commandés séparément
Spécification
Verre | |
Interne | |
12/paquet | |
Flacon |
Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc | |
Reacti-Vial | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.