Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles à revêtement en PTFE pour évaporateur Reacti-Vap™
Utilisez ces aiguilles pour distribuer du gaz et évaporer des échantillons sur l’évaporateur Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
203.00€ - 214.00€
Spécification
Matériau | Revêtement en PTFE |
---|---|
Description | 9 boîtes |
Calibre d’aiguille | Calibre 19 |
Type de produit | Aiguille pour seringue |
À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs Reacti-Vap |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11507490
|
Thermo Scientific™
TS-18784 |
4in. |
203.00€
9 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11517490
|
Thermo Scientific™
TS-18786 |
6in. |
214.00€
9 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Utilisez les aiguilles à revêtement en PTFE Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ pour distribuer du gaz et évaporer des échantillons sur les évaporateurs Reacti-Vap. Ces aiguilles en acier inoxydable à extrémité franche, de calibre 19 réduisent la contamination croisée et la corrosion lors de l’évaporation de solvants contenant des acides forts. Les aiguilles ont été spécifiquement conçues pour les évaporateurs Reacti-Vap.
Spécification
Revêtement en PTFE | |
Calibre 19 | |
Évaporateurs Reacti-Vap |
9 boîtes | |
Aiguille pour seringue |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.