Learn More
Thermo Scientific™ Modules de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™
Effectuez une dérivatisation et d’autres réactions à petite échelle de manière fiable et facile.
310.00€ - 3825.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11567500
|
Thermo Scientific™
TS-18820 |
Sonde de température à distance |
310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11531064
|
Thermo Scientific™
TS-18824 |
Module de chauffage à bloc triple |
3825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11521064
|
Thermo Scientific™
TS-18823 |
Module de chauffage et d’agitation à bloc triple |
3745.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11511064
|
Thermo Scientific™
TS-18822 |
Module de chauffage à bloc unique |
2595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11577500
|
Thermo Scientific™
TS-18821 |
Module de chauffage et d’agitation à bloc unique |
2920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réalisez une dérivatisation et d'autres réactions à petite échelle de manière fiable et aisée grâce au module de chauffage et d'agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Ce module possède des blocs chauffants à sec qui assurent un chauffage uniforme et stable de 10 à 200°C. Le module de chauffage et d'agitation Reacti-Therm est disponible en quatre modèles – bloc simple et bloc triple, avec capacité de chauffage seul ou de chauffage et d'agitation. Ce système polyvalent est compatible avec une gamme d'accessoires interchangeables, pour les applications sur de petits échantillons adaptées à de nombreuses applications.
Applications optimales- Incubation et évaporation générales des échantillons dans une grande variété de tailles de tubes et de flacons
- Réactions de dérivatisation par silylation, alkylation et acylation pour la préparation d’échantillons GC
- Réactions d’hydrolyse des protéines et d’hydrolyse sous vide pour l’analyse des acides aminés par HPLC
- Affichage LED : faites correspondre l’affichage numérique au thermomètre intégré au bloc pour étalonner le point de consigne de température
- Conception modulaire : changez les flacons et les blocs en aluminium ; fixez un collecteur d’évaporateur compatible
- Quatre modèles : bloc simple et bloc triple, avec capacité de chauffage seul ou de chauffage et d’agitation
- Option de contrôle de la température intégrée au bloc par sonde de température à distance, un accessoire en option pour permettre la régulation de la température à partir de puits de bloc ou de flacons d’échantillon réels
Le système de dérivatisation peut combiner chauffage, agitation et évaporation dans un système modulaire polyvalent qui est facilement configuré pour votre application.
- Module de chauffage / agitation Reacti-Therm
- Module d’évaporateur Reacti-Vap
- Reacti-Block, agitateurs magnétiques Reacti-Vial et petits flacons de réaction Reacti-Vial