Learn More
Thermo Scientific™ Blocs en aluminium Reacti-Block™
Configurez le module Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ grâce à des blocs en aluminium interchangeables avec diverses configurations de trous pour flacons et tubes.
Marque:  Thermo Scientific™ TS-18812
Code produit. 11507500
  • 176.73€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Configurez votre module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ avec ces blocs en aluminium interchangeables Thermo Scientific™ Reacti-Block™. Disponibles dans une grande variété de configurations de trous, ils peuvent accueillir presque toutes les tailles de petits flacons de réaction, de tubes à essai ou de microtubes à centrifuger Thermo Scientific™ Reacti-Vial™. Les blocs Reacti-Block sont fabriqués en alliage d’aluminium pour une conductivité thermique optimale et contiennent un puits de thermomètre. De nombreux blocs sont compatibles avec l’évaporateur Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12 mm
Flacons Reacti-Vial de 0,1 ml
Reacti-Block L
Contient 16 flacons Reacti-Vial de 0,1 ml ; 16 trous (12 mm de diamètre x 21 mm de profondeur)
Alliage d’aluminium