Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à palettes RZ 6
Code produit. 10719901 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
3,4/4 CFM
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10719901
Marque: VACUUBRAND™ 20698039
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solution idéale pour un large éventail d’applications de laboratoire et de traitement nécessitant un niveau de vide limite faible à moyen pour augmenter le débit de gaz. Les pompes à palettes Vacuubrand™ RZ 6 sont des pompes à palettes puissantes, présentant une conception particulièrement compacte et un poids relativement faible pour des pompes de cette capacité.
  • débits élevés même à des niveaux de vide proches du vide limite
  • haute tolérance à la vapeur d’eau grâce à un ballast à gaz efficace ; très bon vide limite, même avec un ballast à gaz
  • étanche au vide au niveau de l’arrêt ; la vanne anti-rétroaspiration externe n’est pas nécessaire, grand volume d’huile
  • Les longs intervalles entre les changements d’huile facilitent l’entretien grâce à la conception télescopique
Informations sur la commande
Incluent :
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 x 10-3 torr (sans ballast à gaz), 7,5 x 10-3 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,3 hp
Comprend Pompe livrée complète, prête à l'emploi avec charge d'huile et et manuel d'utilisation. Avec filtre de brouillard d'huile FO et vanne VS 16, Prise CEE
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 370 × 142 × 207 mm
Modèle RE 6
Niveau sonore 50 dB(A)
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 12°C
Débit 3,4/4 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 207 mm
Longueur totale (métrique) 370 mm
Largeur totale (métrique) 142 mm
Type de pompe Pompe à palettes
Classification du boîtier 40
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 54°F
Capacité d’huile 0,36 à 0,77 qt
Applications Application de processus
Type d’huile À bain d’huile
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V