Learn More
IKA™ Agitateur chauffant magnétique numérique RCT
GREENER_CHOICE
L’agitateur numérique RCT possède une partie supérieure ronde en alliage d’aluminium, mélange des volumes jusqu’à 20 litres (H2O) et fonctionne à des vitesses de 50 à 1500 tr/min.
Marque:  IKA™ 0025004601
1212.72 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15673687
  • 1385.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moteur puissant pour une gamme de vitesses élevée
  • Mode supplémentaire de régulation de la température pour un chauffage plus rapide
  • Définition exacte de la température et de la vitesse via l’affichage numérique
  • La limite de température de sécurité définie s’affiche numériquement
  • Témoin de surface chaude
  • Affichage numérique des codes d’erreur
  • L’assemblage clos garantit la longévité du produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
UE
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
IKA™ Agitateur chauffant magnétique numérique RCT > Type de prise : Prise EU