Learn More
KNF™ Évaporateurs rotatifs RC600 et RC900 PROMO
Les nouveaux évaporateurs rotatifs RC600 et RC900 possèdent un large éventail de fonctions alliant sécurité, simplicité d’utilisation et fiabilité dans les laboratoires à utilisateurs multiples. Les deux modèles offrent une fonction de mémoire pour la hauteur et la vitesse de rotation des flacons.
Marque: KNF™ 302500/302694
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La forme du bain permet d’utiliser moins de liquides et d’énergie
- Compacts pour économiser de l’espace sur la paillasse / hotte
- Faciles à ajuster, fixation du flacon d’une seule main
- Bain sans fil avec bec verseur et poignées de maintien pour plus de sécurité
- Contrôles simples et intuitifs pour une utilisation simple
- Fonction de mémorisation de la hauteur du flacon et de la vitesse de rotation
- Couvercle de protection pour bain 'intelligent' en option, peut interrompre la rotation et soulever le flacon du bain en cas d’ouverture du couvercle pendant le fonctionnement
- Réglage sûr et facile de l’angle du flacon sans risque de chute du condenseur
- Condenseur haute efficacité avec fonction 'anti-effet de cheminée'
- Fonctionnement silencieux
- Contrôle du vide automatique en cas d’utilisation avec le système de vide KNF SC920
- Condenseur à glace sèche disponible
Propre au modèle :
Modèle : RC600
- Fixation sur la tour pour optimiser l’espace sur la paillasse
Spécification
Type de prise : Royaume-Uni | |
Sans couvercle pour bain | |
RC600 |
LCD | |
Évaporateur rotatif |