Learn More
Invitrogen™ Tampon de lyse RBC (multi-espèces) eBioscience™ 10X
Code produit. 15270658
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15270658
Marque: Invitrogen™ 00430054
Spécialement formulé pour une lyse optimale des érythrocytes dans des suspensions à cellules simples de sang périphérique et de tissus hématopoïétiques tels que la rate. Ce tampon peut être utilisé pour la lyse d’échantillons humains, de souris, de rat, de chien et de primates non humains.
Contient du chlorure d’ammonium, qui lyse les globules rouges avec un effet minime sur les lymphocytes lorsqu’il est utilisé selon les instructions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 ml
Format Liquide
Type de produit Tampon de lyse
Volume (métrique) 50 ml
Gamme de produits eBioscience
compliance-icons
Identifiant produit
  • eBioscience RBC Lysis Buffer (Multi-species) 10X
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium chloride