Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de lyse RBC, pour souris
Pour la lyse et les erythrocytes de souris
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J62150.AP
96.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15484569
  • 97.08€ / 500mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
RBC Lysis Buffer has been reported for use in flow cytometric analysis and cell culture. Red Blood Cell Lysing Buffer has been developed for use in hybridoma protocols to remove red blood cells from mouse splenocyte suspensions before fusion. It is also useful in systems where it may be desirable to remove red blood cells from cell suspensions, such as whole blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500mL
Cell Lysis Reagent
2° to 8°C
Liquide
Pour la lyse et les erythrocytes de souris
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
RUO – Research Use Only