Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de lyse RBC, pour les humains
Pour la lyse des érythrocytes humains
62.40€ - 98.20€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15465269
|
Thermo Scientific Chemicals
J62990.AK |
250 ml |
62.40€
250mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15475269
|
Thermo Scientific Chemicals
J62990.AP |
500 ml |
98.20€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
For lysis of human red blood cells and can be used to lyse reticulocytes, erythrocytes, and mature RBCs.
RBC Lysis Buffer for human is used in the isolation of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA).