Learn More
RB38 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen PA598346
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
RB38 is a protein coding gene and its exact function is unknown.
Spécification
RB38 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
RB38 | |
Rabbit | |
Protein G | |
RUO | |
5728724 | |
-20°C or -80°C if preferred | |
Liquid |
ELISA, Western Blot | |
2.96 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300, pH 7.4 | |
RB38 | |
Recombinant Chlamydomonas reinhardtii 38 kDa RNA-binding protein (1-382AA) | |
100 μL | |
Primary | |
Algae | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
RB38 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction