Learn More
Reagecon™ Étalon de turbidité non ratio
Marque:  Reagecon™ CRSR-0.2-500
Code produit. 11449159
  • 179.00€ / 500mL
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Étalon de turbidité non ratio
plusmn;1 %
NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis
Instrumentation ratio
0,2 NTU
500 mL