Learn More
Gibco™ Rat (Wistar) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Male
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ces hépatocytes de rat mâle (Wistar) cryoconservés traçables ont été caractérisés pour les activités enzymatiques de métabolisation de médicaments de phase I et de phase II.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé quant à :
Activités enzymatiques de phases I et II
Morphologie adéquate
Viabilités généralement > 75 %
Pouvoir d’adhérence
Formation et intégrité des monocouches
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes,
Remarque :
ces produits nécessitent une expédition dans des flacons Dewar LN2. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé quant à :
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes,
Remarque :
ces produits nécessitent une expédition dans des flacons Dewar LN2. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Hépatocytes cryoconservés stockés dans de l’azote liquide (LN2). |
| Type de cellule | Hépatocytes |
| Forme | Cryoconservé |
| Sexe | Mâle |
| Espèces | Rat |
| Source du donneur | Issu d’un regroupement d’échantillons |
| Nbre de cellules | 4 à 8 millions |
| Gamme de produits | Gibco |
| Type de produit | Hépatocytes |
| Quantité | 1 ml |