Learn More
Gibco™ Rat (Sprague-Dawley) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Female
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ces hépatocytes de rats femelles cryoconservés traçables (Sprague-Dawley) ont été caractérisés pour les médicaments de phase I et de phase II en général métabolisant les activités enzymatiques.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
Activités enzymatiques de phases I et II
Morphologie adéquate
Viabilités généralement > 75 %
Pouvoir d’adhérence
Formation et intégrité des monocouches
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes ,
Remarque :
ces produits nécessitent une expédition dans des flacons Dewar LN2. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes ,
Remarque :
ces produits nécessitent une expédition dans des flacons Dewar LN2. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Les flacons d’hépatocytes cryoconservés doivent être stockés dans un flacon Dewar de stockage cryogénique ou dans un congélateur à -135 °C. |
| Type de cellule | Hépatocytes |
| Forme | Cryoconservé |
| Sexe | Femmes |
| Espèces | Rat |
| Source du donneur | Issu d’un regroupement d’échantillons |
| Nbre de cellules | 4 à 8 x 10^6 |
| Gamme de produits | Gibco |
| Type de produit | Hépatocytes |
| Quantité | 1 flacon |
| Afficher plus |