Learn More
Gibco™ Rat (Sprague-Dawley) Cryopreserved Hepatocytes, Female
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ces hépatocytes de rat femelle cryoconservés (Sprague-Dawley) ont été caractérisés pour les activités enzymatiques de métabolisation des médicaments de phase I et de phase II en général.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats souhaités grâce aux hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité de tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
Activités enzymatiques de phases I et II
Morphologie adéquate
Viabilités généralement >75 %
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes ,
Remarque :
Ces produits devant être expédiés en flacons Dewar LN2, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats souhaités grâce aux hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité de tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes ,
Remarque :
Ces produits devant être expédiés en flacons Dewar LN2, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Vials of cryopreserved hepatocytes should be stored in a cryostorage dewar or -135°C freezer. |
| Type de cellule | Hépatocytes |
| Culture Type | Mammalian Cell Culture |
| Forme | Cryoconservé |
| Espèces | Rat |
| Source du donneur | Pooled |
| Nbre de cellules | 4-8 x 106 |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 1 flacon |