Learn More
R&D Systems™ Rat Luminex™ Discovery Assay
643.00€ - 2550.00€
Spécification
Espèces | Rat |
---|---|
Cible de liaison | Multiplex Cytokine Assay Kits |
Contenu et stockage | Store the unopened kit at 2°C to 8°C. Do not use past the expiration date on the label. Avoid freezing microparticles. Protect microparticles from light. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18700018
|
R&D Systems™
LXSARM-08 |
8 Plex |
1955.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18711349
|
R&D Systems™
LXSARM-04 |
4 Plex |
1135.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18743677
|
R&D Systems™
LXSARM-02 |
2 Plex |
724.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18782747
|
R&D Systems™
LXSARM-11 |
11 Plex |
2550.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18771137
|
R&D Systems™
LXSARM-01 |
1 Plex |
643.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Rat | |
Multiplex Cytokine Assay Kits | |
Store the unopened kit at 2°C to 8°C. Do not use past the expiration date on the label. Avoid freezing microparticles. Protect microparticles from light. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Rat Luminex™ Discovery Assay