Learn More
Labconco™ Système d’évaporation à vide RapidVap
Code produit. 11761549 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Tension:
0 à 300 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11761549
Marque: Labconco™ 7900001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les systèmes d’évaporation sous vide RapidVap sont particulièrement adaptés à la préparation d’échantillons dans différentes applications, notamment la découverte de médicaments, l’agrochimie, les tests de mycologie et l’analyse environnementale.
Les systèmes d’évaporation sous vide RapidVap sont particulièrement adaptés à la préparation d’échantillons dans différentes applications, notamment la découverte de médicaments, l’agrochimie, les tests de mycologie et l’analyse environnementale. Les systèmes utilisent le vide ainsi que la chaleur et le mouvement vortex pour accélérer l’évaporation et fournir une alternative aux méthodes d’évaporation centrifuge traditionnelles. Ces systèmes peuvent être utilisés avec une large gamme de produits chimiques agressifs. La chaleur est fournie par un bloc chauffant sec qui, contrairement aux bains-marie, n’ajoute aucune source potentielle de contamination et ne nécessite aucun entretien.
Spécification
Tension 0 à 300 V
Matériau de la cuve Aluminium revêtu de PTFE
Description Système de chauffage par bain à sec de 1000 watts