Learn More
Labconco™ Tube en verre borosilicaté RapidVap avec tige, capacité de 600 ml
Pour une utilisation avec les systèmes d’évaporation RapidVap N2 avec Cool-Zone. Les tubes en verre borosilicaté Labconco™ RapidVap avec tige sont des tubes d’échantillon de 600 ml à fond plat qui présentent un point final de 3 ml ; à utiliser avec les déterminations programmées de point final Cool-Zone. 8/boîte
Marque: Labconco™ 7913608
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Pour une utilisation avec les systèmes d’évaporation RapidVap N2
- Incompatible avec le système RapidVap N2/48 (qui ne peut pas utiliser la verrerie avec tiges)
- Les tiges sont conçues pour être utilisées avec les déterminations programmées de points finaux Cool-Zone.
- Elles offrent un meilleur ajustement et un meilleur transfert de chaleur pour des taux d’évaporation plus rapides.
- Pour minimiser le temps d’évaporation, il faut utiliser le tube avec la tige de point final adaptée.
- Les tubes à fond plat sont destinés à être utilisés dans les applications où les échantillons sont prélevés à sec.
- Capacité totale : 600 ml ; Volume d’échantillon : 450 ml ; Volume du point final : 3 ml
- Gradué : 250–450 ml, par incréments de 25 ml, avec marques de 1 ml sur la tige
- Boîte contenant 8 tubes
Spécification
Transparent | |
Systèmes d’évaporation RapidVap N2 | |
600 ml |
Fond plat, avec point final gradué | |
Verre borosilicaté |