Learn More
Thermo Scientific™ Système RapID™ STAPH PLUS
Identifiez 40 staphylocoques différents et germes associés en à peine quatre heures à l’aide de ce système d’identification rapide qui s’appuie sur une technologie enzymatique.
Marque: Thermo Scientific™ R8311009
313.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23263" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : CAS : 109-86-4 Poids : 0.10000kg
Description
Identifiez 40 staphylocoques différents et germes associés en à peine quatre heures à l’aide du système Thermo Scientific™ RapID™ STAPH PLUS, un système d’identification basé sur une technologie enzymatique.
Le système RapID STAPH PLUS est une micro-méthode qualitative utilisant des substrats classiques et chromogènes pour l’identification des espèces de staphylocoques et des organismes associés importants d’un point de vue médical et qui ont été isolés à partir d’échantillons cliniques humains.- Inoculation en une seule étape : réduction du temps de préparation pour une productivité accrue
- Identification microbienne manuelle simplifiée : pas d’huile, pas de pipetage, pas d’incubation de 24 heures
- Incubation de quatre heures* : des résultats plus rapides pour une réponse plus rapide
- Procédure commune : consommation réduite de consommables pour un gain de temps et d’argent
- Réactions avec des couleurs bien visibles : réduction de la subjectivité diminuant les répétitions de tests
- Meilleurs résultats : gamme plus étendue, mises à jour avancées
Un plateau en plastique transparent se compose de puits imprégnés de réactif, ce qui permet l’inoculation simultanée d’un volume prédéterminé d’inoculum dans chaque puits. Une suspension d’organismes est ensemencée dans le liquide d’inoculation RapID, ce qui permet de réhydrater et d’initier la réaction des tests.
Après l’incubation, chaque puits est examinée pour évaluer sa réaction en contrôlant le développement d’une couleur. Dans certains cas, les réactifs doivent être ajoutés aux puits pour provoquer un changement de couleur. Le modèle résultant des scores positifs et négatifs sert de base pour l’identification de la souche en comparant les résultats des tests aux modèles de réaction stockés dans une base de données, ou via l’utilisation d’un recueil de codes générés par ordinateur (ERIC).
Matériel nécessaire :
RapID Nitrate A, réf. R8309003 ; RapID Nitrate B, réf. R8309004 ; liquide d’inoculation RapID, réf. R8325106.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin .
Spécification
Système RapID STAPH PLUS | |
Staphylocoques | |
Détection d’immunoessai enzymatique | |
Staphylococcus |
Oui | |
Kit de test de Staphylococcus aureus | |
20 panels/kit |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.