Learn More
Thermo Scientific™ Liquide d’inoculation RapID™ 1 ml
Click to view available options
Quantité:
20 tubes/boîte
Conditionnement:
20 pièces
Description
Gagnez du temps lors de la préparation de diluants pour le système Thermo Scientific™ RapID™ à l’aide du liquide d’inoculation Thermo Scientific RapID de 1 ml.
Ce produit s’utilise avec les systèmes suivants : RapID NH (R8311001), RapID ANA II (R8311002), RapID STR (R8311003), RapID SS/u (R8311004) et RapID NF PLUS (R8311005).
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 20°C à 25°C |
| Description | Liquide d’inoculation de 1 ml RapID |
| À utiliser avec (équipement) | RapID NH System (R8311001), RapID ANA II System (R8311002), RapID STR System (R8311003), RapID SS/u System (R8311004), RapID NF PLUS System (R8311005) |
| Type d’emballage | 1 boîte |
| Quantité | 20 tubes/boîte |