Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA RANTES humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EHRNTS
497.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le test ELISA pour RANTES humain quantifie le RANTES humain dans le sérum humain, le plasma, l’urine ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le RANTES humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour RANTES humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Ces kits ELISA RANTES pour humains utilisent des paires d’anticorps de revêtement et de détection prétitrés et appariés pour obtenir une mesure sensible et précise des ANTES (régulées par activation, cellules T normales exprimées et sécrétées) dans des échantillons à 50 μl par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Les kits complets contiennent une ou plusieurs plaques en barrette à 96 puits préenduites et des réactifs de lots optimisés. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot.Cible : RANTES humaines naturelles et recombinantes (régulées lors de l’activation, cellules T normales exprimées et sécrétées)
Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque en barrette à 96 puits transparents
Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
Plage de dosage : 51,2 à 2 000 pg/ml
Sensibilité : < 2 pg/ml
Précision : CV intradosage < 10 % ; CV interdosage < 10 %
Types d’échantillon : Surnageant de culture cellulaire, urine, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
Durée totale du dosage : 3 heures
Taille de l’échantillon : 50 μl
Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec l’éotaxine, GROα, GROβ, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNFα ou TNFβ humains ou RANTES de rat
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats.
Spécification
P13501 | |
2 pg/ml | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Aucune réaction croisée significative avec l’éotaxine, GROa, GROß, MIP-1a, MIP-1ß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNa, IFNg, IL-1a, IL-1ß, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNF humains | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
D17S136E,RANTES,SCYA5,SIS-delta,SISd,TCP228,eoCP | |
< 10% | |
HRP | |
CV intra-dosage <10 % ; CV inter-dosage <10 % | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
51,2 à 2000 pg/ml | |
Kit ELISA RANTES humain | |
ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents | |
Plasma (EDTA, citrate, héparine), Sérum, Surnageant de culture cellulaire, Urine | |
96 puits de microplaques | |
6352 | |
< 12% | |
Solution de substrat de TMB, 13 ml, Tampon de lavage 30X, 50 ml, Concentré de streptavidine-HRP, 75 µl, Couvercles de plaque adhésive, 6 ea, Plaque en barrettes de 96puits préenduites de RANTES anti-humain, 1 ea, Tampon de dilution HRP, 14 ml, Étalon RANTES humain recombinant lyophilisé, 2 flacons, Diluant standard, 2 x 25 ml, Solution d‘arrêt, 13 ml | |
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm | |
96 dosages | |
Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 50 μl ; urine, 50 μl | |
RANTES humaines naturelles et recombinantes (régulées lors de l’activation, cellules T normales exprimées et sécrétées) | |
3 h |