Learn More
Ohaus™ Balance de comptage Ranger™ Count 4000
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
6 kg
30 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliÉquipée de fonctions de pesée, de comptage des pièces, de comptage de contrôle et d’accumulation, elle peut offrir des résultats pour une grande variété de besoins industriels (pesée, comptage et mesure)/liliLe boîtier entièrement métallique offre robustesse et protection et optimise la durée de vie du produit/liliLes performances de comptage et de pesée précises offrent des résultats exacts/liliLogiciel convivial/liliSimple demploi/liliPlusieurs options de connectivité permettent le raccordement à plusieurs périphériques/li/ul
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 210 heures avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire) Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) RS232 (inclus) USB (disponible en tant qu’accessoire) |
| Structure | Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox |
| Capacité | 6 kg |
| Type d’affichage | Écran LCD à 3 fenêtres avec rétroéclairage + 3 LED |
| Précision affichage | 0,200000 g |
| Comprend | RS232, alimentation secteur, batterie rechargeable |
| Linéarité | 0,400000 g |
| Matériau | Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox |
| Modèle | RC41M6 |
| Afficher plus |