Learn More
OHAUS™ Balance Ranger™ Count 4000
La balance OHAUS™ Ranger™ Count 4000 est idéale pour les tâches de comptage industrielles difficiles qui nécessitent durabilité et précision. Cette balance est équipée des fonctions de pesée, de comptage des pièces, de comptage de contrôle et d’accumulation.
Marque: OHAUS™ 30237022
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.90000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Description
ulliUn boîtier en métal robuste et des pieds en caoutchouc antidérapants assurent la protection, la stabilité et la longue durée de vie du produit nécessaires pour les pesées industrielles difficiles/liliDes performances de pesée et de comptage précises sont garanties grâce à une résolution de comptage interne de 1:1 500 000 et un logiciel d’optimisation automatique qui permettent de limiter les erreurs/liliFacile à utiliser avec le logiciel SmarTexttrade;, un affichage de comptage central et des touches Sample (échantillon) et Tare dédiées/li/ulSpécification
210 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox | |
LCD rétroéclairé à 3 fenêtres, 3 LED de pesée de contrôle couleur | |
1,000000 g | |
1,000000 g | |
Gramme, kilogramme | |
7,000 kg |
Port de communication facile d’accès, comprenant RS232 standard (inclus) et RS232 secondaire, USB ou Ethernet (accessoires vendus séparément) | |
15,00 kg | |
5,000000 g | |
RC41M15-M | |
-10°C à +40°C | |
327 x 315 x 122 mm |