Learn More
Ohaus™ Balance de comptage compacte polyvalente Ranger™ Count 3000 Multipurpose
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 kg
3,0 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Performances de comptage et de pesée précises grâce à la bibliothèque à 30 éléments
- La balance de comptage la plus conviviale du marché
- La stabilisation rapide offre une capacité de traitement inégalée
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 210 heures avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) RS232 (inclus) 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire) |
| Structure | Boîtier en ABS, plateforme en acier inox, pavé numérique, bouton de verrouillage du menu, indicateur de niveau initial, poignée de transport |
| Capacité | 3,0 kg |
| Type d’affichage | Écran LCD à 3 fenêtres avec rétroéclairage + 3 LED |
| Précision affichage | 0,100000 g |
| Comprend | RS232, alimentation secteur, batterie rechargeable |
| Linéarité | 0,200000 g |
| Matériau | Plateforme en acier inoxydable |
| Modèle | RC31P3 |
| Afficher plus |