Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse Rangertrade; 7000
Code produit. 15558321 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
35 kg
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15558321
Marque: Ohaus™ 30088835
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dotée d’une haute résolution, d’un grand affichage, de nombreux modes d’application et options de connectivité, d’une grande mémoire.
ulliCaractéristiques avancées pour la pesée industrielle de niveau supérieur/liliLes performances rapides et la conformité légale pour les certifications commerciales garantissent des résultats précis/liliLa conception industrielle et modulaire robuste permet une utilisation flexible et intensive/liliLogiciel SmarTexttrade; de pointe/liliConnectivité standard avec options flexibles/liliModèles d’impression/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 9 heures avec batterie rechargeable
Étalonnage AutoCal™ - Automatique
Type de connexion USB (inclus), RS232 (inclus), 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire), Ethernet (disponible en tant qu’accessoire)
Structure Conception modulaire, boîtier moulé sous pression, plateforme amovible en acier inox, crochet de pesée intégré, bouton de verrouillage du menu, indicateur de niveau
Capacité 35 kg
Type d’affichage Écran LCD graphique TFT, affichage graphique couleur WQVGA avec luminosité contrôlée par l’utilisateur
Précision affichage 0,100000 g
Comprend USB, RS232, couvercle de protection, adaptateur secteur (batterie rechargeable non incluse)
Linéarité 0,200000 g
Matériau Plateforme en acier inoxydable
Modèle R71MHD35-EU
Dimensions (L x l) 467,00 x 377,00 mm
Dimensions (L x l x H) 467,00 x 377,00 x 128,000 mm
Longueur (impériale) 18,40 in
Longueur (métrique) 467,00 mm
Longueur (métrique) du bac 311 mm
Largeur (impériale) 14,90 in
Largeur (métrique) 377,00 mm
Largeur (métrique) du bac 377 mm
Hauteur (impériale) 5,00 in
Hauteur (métrique) 128,000 mm
Profondeur (impériale) 18,40 in
Profondeur (métrique) 467,00 mm
Alimentation électrique Alimentation universelle 100/240 VCA 50/60 Hz, batterie au lithium rechargeable (en option)