Learn More
OHAUS™ Balance Ranger™ 7000
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
3,00 kg
35,00 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Simplifiez les applications complexes et minimisez le besoin de calculs manuels grâce aux 10 modes d’application avancés, au contrôle des périphériques et à un kit en option pour la plateforme d’une seconde balance.
- La balance la plus précise de sa catégorie avec un temps de stabilisation d’une seconde, une résolution d’affichage allant jusqu’à 75 000 d ou 350 000 d et des certifications pour un usage commercial légal.
- Balance extrêmement solide idéale dans les environnements industriels difficiles.
- Comprend un boîtier métallique IP54 et un terminal métallique scellé.
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 9 heures avec batterie rechargeable |
| Étalonnage | AutoCal™ - Automatique |
| Type de connexion | Port de communication facile d’accès, comprenant RS232 et USB standard (inclus) et un troisième port en option RS232 ou Ethernet (accessoires vendus séparément). Sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel. Fonction de transfert de données. |
| Structure | Conception modulaire, boîtier moulé sous pression, plateforme amovible en acier inox, crochet de pesée intégré, bouton de verrouillage du menu, indicateur de niveau |
| Capacité | 3,00 kg |
| Type d’affichage | Affichage graphique couleur WQVGA avec luminosité contrôlée par l’utilisateur |
| Précision affichage | 0,010000 g |
| Linéarité | 0,020000 g |
| Modèle | R71MHD3-EU |
| Type de protection | IP54 |
| Afficher plus |