Learn More
Nickel Raney™, catalyseur activé, 50 % en suspension dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Raney™-Nickel |
| Note relative au nom | Activated Catalyst |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Forme | 50 % de suspensions dans l’eau |
| Poids de la formule | 58.69 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Raney Nickel, activated catalyst, 50% slurry in water
- Dangers
- Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- MIXTURE LIST-Contient: Nickel, Aluminium powder
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction