Learn More
Uvex™ Rain Jacket 7491-Yellow
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Veste de pluie
- Matériau : 100 % polyester avec revêtement PU 170 g/m²
- Couleur : jaune
- Veste longue avec capuche réglable, ourlet réglable, ourlet de manche élastique
- Rabat avant avec fermeture éclair et bouton-poussoir, deux poches latérales et rabat, confortables à porter
- Tailles : S-3XL
- Supplément pour grandes tailles à partir de XXL + 10 % ne pas laver, ne pas blanchir, ne pas sécher, ne pas repasser, ne pas nettoyer
Spécification
Spécification
Dimensions | S |
Sexe | Hommes |
Matériau | Polyester |
Couleur | Jaune |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Type de produit | Rain Jacket |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Rain Jacket 7491-Yellow >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu