Learn More
Dinitolmide, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15920152
Dinitolmide, Honeywell Fluka™
Code produit. 15920152 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
25 mg
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Code produit. 15920152
Marque: Honeywell Fluka R119725MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 148-01-6
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 25 mg
À utiliser avec (application) Coccidiostat
Forme physique Solide
Qualité Étalon analytique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dinitolmide, Honeywell Fluka™ >