Learn More
Testo™ Poignée radio avec tête de sonde
Code produit. 10704534
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10704534
Marque: Testo™ 0554 0189
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transmission radio
• Lecture à distance de la température ou de l'humidité grâce au module transmission radio à raccorder au thermohygromètre
• 2 types de sondes radio:
• Sonde monobloc de pénétration ou
• Poignée à capteur interchangeable: température ou humidité
• Fréquence 869,35 MHz, conforme aux législations FR, GB et BE
• Portée jusqu'à 20 m, cadence de mesure 0,5 s ou 10 s
• Poignée transmission radio
• (sans capteur)
• Transmission radio
• Lecture à distance de la température grâce au module transmission radio à raccorder au thermomètre. 2 types de sondes à transmission radio: sonde monobloc de pénétration ou poignée à capteur interchangeable. Fréquence de transmission
• 869,35 MHz, conforme aux législations FR, GB et BE. Portée jusqu'à 20 m, cadence de mesure de 0,5 s ou 10 s.
Spécification
À utiliser avec (application) Mesure de surface
Comprend Adaptateur T/C