Learn More
Fisherbrand™ Couvercle de bloc anti-rayonnement bêta
Fabriqués avec des couvercles à charnière et dotés d’inserts interchangeables qui contiennent des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon ; ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou radio-isotopes.
Marque:  Fisherbrand™ CSR-BLOCKL
Code produit. 12367137
  • 141.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Tubes Eppendorf 32 x 1,5 ml Beta –
  • Divers inserts pour s’adapter à l’intérieur des boîtes Midi
  • Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon 
  • Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage bêta et gamma sont disponibles en cinq tailles, tandis que les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
Spécification
10 mm
Couvercle de sécurité anti-rayonnement bêta
35 mm