Learn More
Thermo Scientific RadEye™ SPRD-GN Spectroscopic Personal Radiation Detector
Code produit. p-6933058 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Détecteur personnel de rayonnements SPRD-GN RadEye
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16680584
Marque: Thermo Scientific 4250812
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Change the game in gamma and neutron radiation detection with the Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD-GN Personal Radiation Detector
Get RIID capability in the palm of your hand. The Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD-GN Personal Radiation Detector is the first pager-sized PRD that significantly exceeds the original ANSI N42-48 2008 standards for neutron alarms. With outstanding neutron performance and reliable gamma IDs, the RadEye SPRD-GN Personal Radiation Detector may be the only radiation detection tool you will need.
  • Unprecedented size for gamma detection, gamma ID, and neutron detection
  • Single detector enables less complex design, superior field reliability, and reduced size & weight
  • Neutron alarms in <2 seconds and low false alarms exceeding ANSI specifications as well as lithium and He-3 based units
  • Patent pending source-less routines for ID stabilization and outstanding neutron sensitivity
  • Advanced NBR identifies artificial radiation while minimizing false alarms
Spécification
Mesure du bruit de fond NBR (Natural Background Rejection): Advanced with 6 Energy Windows
Sensibilité (cps per μSv/h (662 keV)) 110
Certifications/Conformité IP65
Description Détecteur personnel de rayonnements SPRD-GN RadEye
Gamme d’énergie 60 keV to 3 MeV (+/- 30%)
Type de batterie 2 AAA
Plages de mesure Dose Rate Range: 1 μR/h to 25 mR/h (10 nSv/h to 250 μSv/h)
Communications Wireless communications BT4 optional
Temps de réponse Typical ID-time @ 1μSv/h (100μR/h) ∼5 min
Type de détecteur CLYC (Cs2LiYCl6)
Poids (métrique) 0.175 kg (including batteries and rubber sleeve)
Types d’alarme Neutron Alarm Response: ANSI N42.48-2008: Yes (< 2 s)
Distance de chute sur le béton 1.5 m
Type de radiation Gamma, Neutron
Autonomie de la batterie ∼120 hr.
Poids (impériale) 0.385 lb. (including batteries and rubber sleeve)
Comprend Software for configuring RadEye and Spectra download