Learn More
Thermo Scientific™ RadEye SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detector
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Respond quickly and decisively to real radiation threats with the new standard in detection and interdiction of illicit radiation. The Thermo Scientific™ RadEye™ SPRD and SPRD-ER Personal Radiation Detectors are handheld radiation monitors that offer a unique combination of detector sensitivity and intelligent alarming to help ensure detection in the most challenging applications while eliminating nuisance alarms. Additionally, the RadEye SPRD and SPRD-ER radiation detectors identify and categorizes specific types of radiation or radioactive material, and can be configured to support your missions or user skills.
By providing significant detector sensitivity for search and find, combined with accurate high dose rate radiation measurement, the RadEye SPRD-ER is a suitable instrument for all users and may be the only radiation detector you need.
Garantie de sécurité : mesure et précision du débit de dose extrêmement élevées
- Des capacités de mesure de débit de dose extrêmement élevées de ≤ 1 000 R/h (< 10 Sv/h) facilitent le travail des utilisateurs disposant d’une unité pour les missions de recherche, d’identification des rayonnements et d’intervention.
- Précision sans précédent du débit de dose sur l’ensemble du spectre de 20 keV – 3 MeV
- Une nouvelle alarme hautement sensible pour le gamma artificiel (S-Alarm) offre une sensibilité supplémentaire dans la plage de 90 à 450 keV pour une détection efficace des matériaux SNM
- La stabilisation du gain du détecteur sans source améliore la sélectivité et la précision de l’identification des rayonnements sur l’ensemble du spectre dans diverses conditions environnementales.
Rester en mission : détecter les rayonnements à de plus grandes distances
- Le NBR avancé identifie le rayonnement artificiel tout en minimisant les fausses alarmes
Répondre rapidement : discrimination plus rapide et décision sur les menaces potentielles
- (SNM, Industriel) et sources non menacées (médicales ou naturelles)
- Indication de neutrons via une analyse gamma rapide et éprouvée
Déploiement sans effort
- Possibilité d’identification simplifiée pour les utilisateurs débutants ou expérimentés
- Modes de fonctionnement multiples, facilement configurés pour s’aligner de manière optimale avec les procédures de détection des rayonnements
Spécification
Spécification
| Sensibilité | (662 keV) Faible débit de dose / recherche / détecteur ID : 200 cps par µSv/h Détecteur de débit de dose élevé : 25 cps par mSv/h (0,25 cps par mR/h) |
| Certifications/Conformité | Plage de débit de dose faible : Entièrement conforme à la norme ANSI N42.32 PRD ; entièrement conforme à la norme ANSI N42.48 SPRD Plage de débit de dose élevée : ANSI N42.33 pour détecteur de débit de dose à plage élevée CEI 60846-1 pour détecteur de débit de dose à plage élevée |
| Description | Détecteur personnel de rayonnements RadEye SPRD-ER |
| Dimensions (L x l x H) | 4,1 x 2,6 x 1,6 po (avec manchon de protection en caoutchouc) |
| Gamme d’énergie | Plage d’énergie spectroscopique, faible débit de dose / recherche / détecteur ID : 20 keV - 3 MeV Détecteur à débit de dose élevé : 58 keV à 6 MeV |
| Durée d’identification type | à 1 µSv/h (100 µR/h), Faible débit de dose / recherche / détecteur ID : < 3 min |
| Type de batterie | 2 x piles alcalines AAA ou NiMH |
| Température de fonctionnement (métrique) | −20°C à +50°C |
| Communications | Sans fil : Bluetooth 4.0 (option) Câblé : USB vers IR |
| Température de fonctionnement (impériale) | -4°F à +122°F |
| Afficher plus |