Learn More
Thermo Scientific™ Détecteur personnel d’irradiations RadEye™ PRD / PRD-ER
Code produit. p-4531362 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
RadEye PRD, calibré en usine en H*(10) μSv/h
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11957897
Marque: Thermo Scientific™ 425067120
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Localise les sources de radiations cachées générées par des armes nucléaires, des dispositifs nucléaires improvisés ou des dispositifs de dispersion radiologique grâce à une technologie hautement performante de détection des radiations.
Le détecteur de radiations personnel Thermo Scientific™ RadEye™ PRD permet de détecter et de localiser les sources de radiations générées par des dispositifs artificiels tels que les armes nucléaires, les dispositifs nucléaires improvisés (DNI) ou les dispositifs de dispersion radiologique (DDR). Le détecteur RadEye PRD fournit aux garde-frontières, agents douaniers, forces spéciales et aux équipes anti-terrorisme un moyen de détection haute performance quelles que soient les circonstances. Le détecteur de radiations personnel Thermo Scientific™ RadEye™ PRD-ER, à gamme de détection étendue, est idéal aussi bien pour l’interdiction que pour l’intervention.
Détecteur de radiations personnel RadEye PRD 
Le détecteur RadEye PRD est un outil de mesure très sensible des rayonnements gamma et du niveau des doses, utilisé par les forces de sécurité, les aciéries, l’industrie du recyclage et les intervenants de premiers secours pour détecter et localiser des sources orphelines ou des sources de matières radioactives naturelles problématiques dans les parcs à ferrailles, aux douanes et dans d’autres lieux publics.
  • 5 000 à 10 000 fois plus sensible qu’un dosimètre électronique traditionnel, il intègre un détecteur de scintillation hautement sensible NaI(TI) équipé d’un photomultiplicateur miniature pour la détection de très bas niveaux de radiation (particulièrement sur les émissions gamma inférieures à 400 keV).
  • La technologie brevetée de rejet du bruit de fond naturel (NBR) permet une grande sensibilité ainsi qu’une grande sélectivité ; elle élimine les nuisances dues à des sources de radiations récurrentes (comme le granit).
  • Il peut être utilisé comme outil de recherche et d’étude.
  • Il peut être utilisé dans un étui fixé à la ceinture pour un fonctionnement mains-libres.
  • Il présente un menu au format intuitif et facile d’emploi.
  • Avec des composants bénéficiant d’une technologie de basse consommation et des commandes entièrement automatisées, il ne nécessite que peu d’entretien.
  • Équipé d’un grand affichage graphique très clair et d’alarmes sonores, visibles ou vibratoires ; Sortie écouteurs pour alarmes silencieuses
  • Étui en caoutchouc amovible assurant une protection supplémentaire.
  • Conformité : Conçu pour satisfaire aux normes ANSI™ 42.33/1, 42.32 et IEC 62401.
Détecteur de radiations personnel RadEye PRD-ER 
Le détecteur de radiations personnel RadEye PRD-ER est un instrument de poche sophistiqué qui détecte et localise les sources de radiations générées par les dispositifs artificiels tels que les armes nucléaires, les dispositifs nucléaires improvisés (DNI) ou les dispositifs de dispersion radiologique (DDR). La disposition unique du détecteur offre les avantages suivants sur toute la plage de mesure :
  • Dépendance angulaire constante.
  • Pas de blindage mutuel des détecteurs voisins.
  • Réaction énergétique constante.
  • Pas de plage de transition présentant des effets d’hystérésis indésirables
  • Aucune source de grande activité n’est nécessaire pour effectuer les tests fonctionnels du détecteur pour des niveaux de dose élevés.
  • Il présente un menu au format intuitif et facile d’emploi.
  • La technologie brevetée de rejet du bruit de fond naturel (NBR) permet une grande sensibilité ainsi qu’une grande sélectivité ; elle élimine les nuisances dues à des sources de radiations récurrentes (comme le granit).
  • Avec des composants bénéficiant d’une technologie de basse consommation et des commandes entièrement automatisées, il ne nécessite que peu d’entretien.
  • Équipé d’un grand affichage graphique très clair et d’alarmes sonores, visibles ou vibratoires ; Sortie écouteurs pour alarmes silencieuses
Spécification
Certifications/Conformité Conçu pour satisfaire aux normes ANSI™ 42.33/1, 42.32 et CEI 62401
Description RadEye PRD, calibré en usine en H*(10) μSv/h
Gamme d’énergie 60 keV à 1,3 MeV
Type de produit Détecteur personnel d’irradiations
Plages de mesure 1 μR/h à 25 mR/h ; 0,01 μSv/h à 250 μSv/h
Hauteur (impériale) 3,78 in
Type de détecteur Détecteur NaI(Tl) : détecteur équipé d’un micro-photomultiplicateur haut de gamme ; commutateur logiciel pour réaction et calibration d’énergie R ou Sv.
Seuil hors limites 1 000 R/h (10 Sv/h)
Taux de comptage Pour Cs-137 (662 kev) : 1,5 cps/µR/h (150 cp/µSv/h) pour Am-241 (60 kev) : 30 cps/µR/h (2000 cps/nSv/h)
Largeur (métrique) 6,1 cm
Poids (métrique) 0,16 kg
À utiliser avec (application) Détection de rayons gamma haute sensibilité et mesure de débit de dose par les forces de sécurité, les aciéries, les industries de recyclage et les premiers intervenants
Type de radiation Gamma
Profondeur (métrique) 3,1 cm
Largeur (impériale) 2,4 in
Poids (impériale) 0,35 lb
Profondeur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 9,6 cm