Learn More
Thermo Scientific™ Débitmètres de dose personnels RadEye™ série G
Code produit. 15504789 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
RadEye G-10-Ex avec étiquette orange
RadEye GF-10-Ex avec étiquette orange
RadEye G-10 avec étiquette rouge
Radeye GF-10 avec étiquette jaune
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15504789
Marque: Thermo Scientific™ 425067670
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Détectez et mesurez les moindres changements dans les mesures gamma et de débit de dose grâce aux détecteurs personnels de rayonnement Thermo Scientific™ RadEye™ série G intrinsèquement sûrs.
Surveillez continuellement votre exposition aux rayonnements dans toute urgence nucléaire ou radiologique. Les détecteurs personnels de rayonnements Thermo Scientific™ RadEye™ G Series fournissent des mesures des rayonnements gamma et des débits de dose rapides et fiables aux premiers secours. Ces compteurs Geiger portables et légers détectent et mesurent les rayons gamma à très faible énergie ; le moindre changement dans les taux de rayonnement est affiché immédiatement et les fluctuations coïncidentes sont supprimées. Pour les équipes spécialisées dans les matières dangereuses qui examinent les atmosphères potentiellement explosives, les modèles RadEye G de sécurité intrinsèque répondent aux normes ATEX les plus récentes.
La série RadEye G Ex de détecteurs de rayonnements personnels comprend quatre versions de dispositifs portatifs à sécurité intrinsèque pour les mesures de rayons gamma et de débit de dose pour une utilisation dans et autour des zones dangereuses.
  • Mesures efficaces et fiables de la dose et du débit de dose.
  • Sécurité intrinsèque selon les normes ATEX.
  • Grand écran clair et rétroéclairé pour des lectures sans erreur.
  • Solide et fiable.
  • Léger, seulement 160 g (5,6 oz).
  • Technologie à faible consommation.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Services d’urgence
  • Pompiers
  • Équipes d’intervention en présence de matières dangereuses
  • Emplacements présentant un risque d’explosion
  • Raffineries
  • Plates-formes pétrolières
Spécification
Classification ATEX II 2G Ex ia IIB T4 IBExU10ATEX1096
Sensibilité Cs-137, 660 keV, ˜0,13 cps/μSv/h
Description RadEye GF-10-Ex avec étiquette orange
Dimensions (L x l x H) 3,78 x 1,25 x 2,4 in (9,6 x 3,1 x 6,1 cm)
Degré de protection IP 65 conforme à la norme EN 60529
Gamme d’énergie 50 keV à 3 MeV conformément à la norme CEI - 60846-1 (y compris la dépendance angulaire)
Type de batterie 2 AAA
Type de produit Détecteur personnel d’irradiations
Plages de mesure 5 µSv/h à 3 Sv/h [500 µrem/h - 300 rem/h]
Type de détecteur Tube Geiger-Mueller compensé en énergie
Seuil hors limites Jusqu’à 10 Sv/h
Taux de comptage Pour Cs-137 (622 keV) : 0,13 cps par µSv/h
Poids (métrique) 0,18 kg
Unités H*(10) en Sv et Sv/h
Autonomie de la batterie 900 heures
Poids (impériale) 0,41 lb
Gamme de dose H*(10) jusqu’à 10 Sv