Learn More
Thermo Scientific™ Débitmètres de dose personnels RadEye™ série G
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Surveillez continuellement votre exposition aux rayonnements dans toute urgence nucléaire ou radiologique. Les détecteurs personnels de rayonnements Thermo Scientific™ RadEye™ G Series fournissent des mesures des rayonnements gamma et des débits de dose rapides et fiables aux premiers secours. Ces compteurs Geiger portables et légers détectent et mesurent les rayons gamma à très faible énergie ; le moindre changement dans les taux de rayonnement est affiché immédiatement et les fluctuations coïncidentes sont supprimées. Pour les équipes spécialisées dans les matières dangereuses qui examinent les atmosphères potentiellement explosives, les modèles RadEye G de sécurité intrinsèque répondent aux normes ATEX les plus récentes.
Les instruments RadEye G /G-10 sont utilisés pour étudier les rayonnements gamma de fond jusqu’aux niveaux limites pour la sécurité individuelle.
- Applications : Haute sensibilité aux rayonnements gamma à faible énergie dans les environnements difficiles
- Indication d’impulsion unique audible et mode de recherche.
- Il présente un menu au format intuitif et facile d’emploi.
- Intègre un grand tube Geiger-Mueller compensé en énergie pour mesurer précisément le débit de dose des rayons gamma et des rayons X.
- L’algorithme intelligent du débitmètre (mode ADF) garantit que même les plus petits changements de débit de dose sont immédiatement détectés, alors que, dans le même temps, les fluctuations aléatoires sont supprimées efficacement.
- Avec des composants bénéficiant d’une technologie de basse consommation et des commandes entièrement automatisées, il ne nécessite que peu d’entretien.
- Équipé d’un grand affichage graphique très clair et d’alarmes sonores, visibles ou vibratoires ; Sortie écouteurs pour alarmes silencieuses
- Étui en caoutchouc amovible assurant une protection supplémentaire.
- Toutes les fonctions essentielles sont facilement accessibles par des utilisateurs portant des gants de protection.
- Le voyant d’alarme est visible quand l’instrument est logé dans l’étui de ceinture ; une alarme vibratoire est également intégrée.
- Sortie sonore sur écouteurs pour une utilisation en environnement bruyant.
- Grand affichage graphique avec préfixe clair et graphique à barres.
Appareil de mesure de débit de dose individuel RadEye G
- Quantité mesurée : Dose équivalente photonique et débit de dose, Hx
- Plage énergétique : 45 keV - 3 MeV (conformément à la norme CEI 60846-1)
- Plage de mesure : 50 μR/h à 10 R/h
- La plage d’affichage commence à 1 μR/h
- Sensibilité : Env. 17 cps/mR/h pour le rayonnement photonique à 660 keV (Cs-137)
- Indication de mesure hors limites : à partir de 10 R/h jusqu’à 1 000 R/h
Appareil de mesure de débit de dose individuel RadEye G-10
- Quantité mesurée : Dose équivalente ambiante et débit de dose, H*(10)
- Plage énergétique : 50 keV - 3 MeV (conformément à la norme CEI 60846-1)
- Plage de mesure : 0,5 μSv/h à 100 mSv/h
- La plage d’affichage commence à 0,01 μSv/h
- Sensibilité : Env. 1,7 s-1/μSv/h pour le rayonnement photonique à 660 keV (Cs-137)
- Indication de mesure hors limites : à partir de 100 mSv/h jusqu’à 10 Sv/h
- Version testée et approuvée de type PTB™ disponible (version allemande uniquement)
Especificaciones
Especificaciones
| Description | RadEye G-10 avec étiquette rouge |
| Dimensions (L x l x H) | 3,78 x 1,25 x 2,4 in (9,6 x 3,1 x 6,1 cm) |
| Degré de protection | IP 65 conforme à la norme EN 60529 |
| Gamme d’énergie | 50 keV à 3 MeV conformément à la norme CEI60846 -1 (y compris la dépendance angulaire) |
| Type de batterie | 2 AAA |
| Type de produit | Débitmètre de dose personnel |
| Plages de mesure | 0,5 µSv/h à 100 mSv/h [50 µrem/h - 10 rem/h] |
| Type de détecteur | Tube Geiger-Mueller compensé en énergie |
| Seuil hors limites | Jusqu’à 10 Sv/h |
| Taux de comptage | Pour Cs-137 (66 kev) : 1,7 cps par µ Sv/h |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.