Learn More
Thermo Scientific™ Racks CryoMed™
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Marque: Thermo Scientific™ 4000705
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Se reporter aux spécifications pour obtenir des détails supplémentaires et la liste des congélateurs contrôlés par paliers compatibles.Spécification
Argent | |
Compatible avec tous les congélateurs CryoMed | |
Rack pour tubes (petits) |
76 ampoules de 4 ml / 5 ml | |
76 ampoules de 4 ml / 5 ml |