Learn More
Thermo Scientific™ Racks CryoMed™
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Marque: Thermo Scientific™ 4000703
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Se reporter aux spécifications pour obtenir des détails supplémentaires et la liste des congélateurs contrôlés par paliers compatibles.Spécification
Argent | |
CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458, | |
Rack pour tubes (grands) |
161 ampoules de 1,2 ml / 2 ml | |
161 ampoules de 1,2 ml / 2 ml |