Learn More
Thermo Scientific™ Racks CryoMed™
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Marque: Thermo Scientific™ 4000702
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.90000kg
Description
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Se reporter aux spécifications pour obtenir des détails supplémentaires et la liste des congélateurs contrôlés par paliers compatibles.Spécification
Argent | |
Compatible avec tous les congélateurs CryoMed | |
Support de rack pour tubes |
Cinq racks Cryo de 1,2 ml / 2 ml (petits) | |
Cinq racks Cryo de 1,2 ml / 2 ml (petits) |