Learn More
Thermo Scientific™ Racks et inserts pour bains à circulation réfrigérés et chauffants
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Insert pour rack
Portoir
Capacité:
100 tubes de 10 mm
13 tubes de 25 mm
20 tubes de 16 mm
39 tubes de 10 mm
60 tubes de 16 mm
8 tubes de 25 mm
Boîtes, plats, sacs, pochettes
Dépend de l’insert (achat séparé)
À utiliser avec (équipement):
Types de bain A25B, A40, S21, S30
Types de bain A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P
Types de bains S13, S12T, S15
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Ces racks et inserts en acier inoxydable prennent en charge une variété de tubes et sont conçus pour être utilisés avec les circulateurs de bains réfrigérés et chauffés Thermo Scientific™.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Types de bain A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P |
| Type | Insert pour rack |
| Capacité | Dépend de l’insert (achat séparé) |
| Matériau | Acier inoxydable |