Learn More
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks.
Marque:  Thermo Scientific™ 920095
Code produit. 12622725
  • 209.04€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD. Comprend des racks sur tiroir coulissant, des racks pour boîtes à accès latéral réglable et des racks pour microplaques de formats standard ou DeepWell.
  • Avec racks sur tiroirs coulissants
  • Racks pour boîtes réglables à accès latéral
  • Racks pour microplaques aux formats standard ou DeepWell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants
Argent
Stainless Steel
Carré
13 cu . pi
5,5 in
16,6 po
30.2cm
3 po Box Racks - grille du tiroir coulissant
/boîte
9 Boxes/Rack
3 niveaux
14 cm
42,2 cm
11,9 po
Nom du produit
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in > Rack à tiroir coulissant, pour boîtes de 13 pieds cubes, contient 9 (3 pouces) boîtes / rack