Learn More
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD.
Marque: Thermo Scientific™ 1950519
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD. Comprend des racks sur tiroir coulissant, des racks pour boîtes à accès latéral réglable et des racks pour microplaques de formats standard ou DeepWell.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Rack à accès latéral (réglable) | |
Argent | |
Stainless Steel | |
4 Tiers | |
13,7 cm | |
23,9 cm | |
26,5 po |
Rack réglable à accès latéral | |
/boîte | |
15 Boxes/Rack | |
3 po boîtes | |
5.4 po | |
9.4 po | |
67.3cm |