Learn More
Thermo Scientific™ Rack à accès latéral pour congélateurs Forma™ 900, 7000 Series et TSE / TSD Series, pour modèles de 17.3 et 23 ft3, peut accueillir 22 boîtes de 2 in
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD.
Marque: Thermo Scientific™ 820036
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Optimisez l’espace de stockage dans votre congélateur à ultra-basse température grâce à ces racks Thermo Scientific™ pour congélateurs Forma™ séries 900, 7000 et séries TSE/TSD. Comprend des racks sur tiroir coulissant, des racks pour boîtes à accès latéral réglable et des racks pour microplaques de formats standard ou DeepWell.
- Avec racks sur tiroirs coulissants
- Racks pour boîtes réglables à accès latéral
- Racks pour microplaques aux formats standard ou DeepWell
Spécification
Rack à accès latéral (microplaque) | |
Argent | |
Stainless Steel | |
6 | |
14 cm | |
30,5 cm | |
22 pouces |
Racks pour microplaques - rack à accès latéral | |
36 microplaques par rack | |
36/rack | |
17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | |
5,5 po | |
12 in | |
55.9cm |