Learn More
Thermo Scientific™ Racks et accessoires pour agitateur résistant au CO2
Code produit. 15301135 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur d’alimentation général
Boîtier de commande
Plateforme d’agitation
Plateforme en caoutchouc
Plateforme universelle
Plateforme à ressorts
Portoir pour tubes coniques ajustables de 15 ml
Portoir pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai fixe
Portoir pour tubes à essai réglable
Prise R.-U.
Prise UE
Rack pour tubes coniques ajustables de 50 ml
Rack à ressorts
Support de microplaques
Support fixe pour tubes coniques
Tapis autocollant
Dimensions (L x l):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
240 x 350 mm
24 x 30 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm
40 x 16 mm
40 x 18 mm
40 x 16 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 15301135
Marque: Thermo Scientific™ 88881131
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez des accessoires de différentes tailles sur une seule plateforme avec les accessoires flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ résistant au CO2.
Combinez des accessoires de différentes tailles sur une seule plateforme avec les accessoires flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ résistant au CO2.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Prise UE
Type de bouchon Prise EU
Dimensions (L x l) S.O.
À utiliser avec (équipement) Agitateur résistant au CO2