Learn More
asecos™ Bac de rayonnage PE pour l'accrochage avec caillebotis PE
Code produit. 17876476 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
1 780,00 mm
2 680,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17876476
Marque: asecos™ 31411
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • PE bleu
  • Caillebotis : PE
  • Capacité du bac de rétention sol : 225 Litres
  • Capacité de charge (kg) : 800
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 59.4 gal.
Capacité (métrique) 225 L
Matériau Polyéthylène
Type Sump
Longueur (impériale) 105.51 in.
Longueur (métrique) 2680.00 mm
Largeur (impériale) 105.51 in.
Largeur (métrique) 2 680,00 mm
Hauteur (impériale) 8.46 in.
Hauteur (métrique) 215.00 mm
Profondeur (impériale) 51.18 in.
Profondeur (métrique) 1300.00 mm
Poids (impériale) 132.28 lb.
Poids (métrique) 60 kg