Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque:  Tenak™ TE15598
Code produit. 12448280
  • 182.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
7 x 7
Aluminium
630 x 135 x 325 mm
Plaques de microtitration (49)
Congélateur vertical
45 mm