missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque: Tenak™ TE15594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
5 x 7 | |
Aluminium | |
630 x 135 x 233 mm |
Plaques de microtitration (35) | |
Congélateur vertical | |
45 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu