Learn More
Tenak™ Rack de congélateur pour 15 boîtes
Rack pour congélateur à utiliser avec une variété de congélateurs.
Marque: Tenak™ TE23310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Portoir
- À utiliser avec des congélateurs
Spécification
5 x 3 | |
15 | |
135 x 135 x 135 mm |
Boîtes (15) | |
Congélateurs | |
50 mm |