Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE11516B
Code produit. 12458120
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Boîtes (12)
12
140 x 140 x 665 mm
Résistantes à l’eau de mer
Aluminium
Congélateurs-coffre
50 mm (boîte)